Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Foldup Hand Truck
Codice prodotto. 11764406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
100 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11764406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Three bungee cords.
Folds completely to briefcase size for easy storage
Folds completely to briefcase size for easy storage
  • Load capacity: 220 lb. (100kg)
  • Sturdy aluminum alloy construction for moving cartons, chemicals, gas cylinders, etc.
  • 6.5 in. dia. (16.5cm) solid-rubber wheels easily move heavy loads
  • Handle extends from 28 to 42 in. (71 to 107cm)
Order Info
Weight: 20 lb. (9.1kg)
Specifica
Tipo Fold-up Hand Truck
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 220 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Aluminum Alloy
Da utilizzare con (applicazione) To move cartons, chemicals and gas cylinders easily
Include Three bungee cords, solid Rubber wheels
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 24 cm
Peso (sistema imperiale) 15 lb.
Peso (sistema metrico) 6.8 kg
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 36 cm