Learn More
Fisherbrand™ Spazzola antistatica con manico Static-Away™
Codice prodotto. 11784346 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
2.54 cm
5.08 cm
7.62 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
12.7 cm
15.24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784346
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Setole più morbide per non graffiare le superfici
Anti-Static Static-Away™ Handle Brushes designed with the softest hairs available to prevent scratching.
  • Remove static charges as they brush
  • Conductive composite handle
  • Long handles allow access to difficult places
  • Eliminate the possibility of a hand touching
  • Weight: <1 oz. (28.3 g)
Specifica
Product Type Spazzola antistatica
Bristle Material Synthetic Fibers
Bristle Type Morbido
Color-coded No
Materiale maniglia Conductive Composite
Handle Type Anti-static
Tipo di punta Straight
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia di bilance, cuvette, vetrini per microscopia, gruppo ottico e schermi di strumenti/computer, progettata con le setole più morbide per non graffiare le superfici
Lunghezza (sistema imperiale) spazzola 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 2.54 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 oz.
Peso (sistema metrico) 14.17 g