Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometers
Codice prodotto. 11716933 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
Without 3-point certification
Incrementi:
0.1°
Lunghezza (sistema metrico):
290 mm
295 mm
305 mm
310 mm
Intervallo Baumé:
19 to 31°
29 to 41°
40 to 51°
49 to 61°
60 to 70°
9 to 21°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11716933
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
  • Permanently marked with individual serial numbers
Order Info
Use Fisherbrand cylinder 08-530J with 250mL of liquid for submersion, available separately
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Accuracy meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications, Calibrated according to ASTM E 126 specifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Baume Hydrometer
Incrementi 0.1°
Certificazione/Conformità Without 3-point certification
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Soda Lime Glass
Intervallo Baumé 29 to 41°
Da utilizzare con (applicazione) Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water