Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometers
Baume “heavy” scale for working with liquids heavier than water.
24.20€ - 71.86€
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Incrementi | Lunghezza (sistema metrico) | Intervallo Baumé | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Incrementi | Lunghezza (sistema metrico) | Intervallo Baumé | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11796923
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 305 mm | 9 to 21° |
24.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11706933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 310 mm | 19 to 31° |
25.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11716933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 305 mm | 29 to 41° |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11726933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 290 mm | 40 to 51° |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11736933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 295 mm | 49 to 61° |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11746933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 295 mm | 60 to 70° |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Baume “heavy” scale for working with liquids heavier than water.
- Permanently marked with individual serial numbers
Order Info
Use Fisherbrand cylinder 08-530J with 250mL of liquid for submersion, available separately
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Accuracy meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications, Calibrated according to ASTM E 126 specifications.
Specifica
Baume Hydrometer |