Learn More
Fisherbrand™ Chemical-Resistant Check Valves
Codice prodotto. 11794316 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.17 mm
4.74 mm
6.35 mm
9.52 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11794316
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical-Resistant Check Valves constructed of chemical-resistant Kynar™ body and Viton™ valve.
Used with acids, bases, water, chemical processing and alcohols. Prevents damage to equipment, pumps, and flow systems by preventing backflow.
  • Clear flow path
  • Inert high purity smooth
  • Operating ranges: 0 to 50 psi and -40°C to +126°C
  • Autoclavable; zero maintenance
  • 1.25 in. length unit installs in any position
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.125 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.17 mm
Materiale Kynar, Viton
Overall Length (English) 1.25 in.
Overall Length (Metric) 31.75 mm
Pressione massima 50 psi
Max. Operating Temperature (English) 258.8°F
Max. Operating Temperature (Metric) 126°C
Product Type Check Valve