Learn More
Fisherbrand™ Microscopio composto per ricerca Serie AX-500
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Head Style:
Binoculare
Monoculare
Trinoculare
Tipi di obiettivo:
DIN acromatico 4X, 10X, 40X, 100X
DIN planare acromatico 4X, 10X, 40X, 100X
Modello:
AX-501A
AX-502A
AX-502PL
AX-503A
AX-503PL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Scelta di obiettivi ottici, con ampio range di ingrandimento: 4x, 10x, 40x, 100x: acromatici, a super contrasto elevato e planacromatici
- Il telaio professionale dal design ergonomico, con messa a fuoco coassiale in posizione bassa, consente di eseguire le operazioni con una sola mano, rendendo confortevole l'uso prolungato
- Illuminazione a LED da 3°w regolabile con controllo dell'intensità
- Base meccanica con comandi posti in basso incorporata con montanti estesi per il controllo X e Y (135°mm x 140°mm)
- Oculari da 18°mm con protezioni per gli occhi in gomma
- Testa di visualizzazione Siedentopf ergonomica inclinata a 30°
Specifica
Specifica
| Tipo di condensatore | Abbe/Iris |
| Eyepiece | 18 mm |
| Head Style | Binoculare |
| Tipo di illuminazione | LED da 3 W |
| Potenza di ingrandimento | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Modello | AX-502PL |
| Tipi di obiettivo | DIN planare acromatico 4X, 10X, 40X, 100X |
| Product Type | Microscopio |
| Include | Cavo di alimentazione IEC, scomparto per cavo integrato, copertura antipolvere, chiave a brugola |
| Revolver portaobiettivi | A rotazione, quadruplo, rivolto all'interno |
| Vedi altri risultati |