Learn More
Fisherbrand™ Compact-Sized Metric Conversion Calculator
Codice prodotto. p-139433 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
1.5V Alkaline battery and integrated protective cover
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Performs multiple conversions and calculator functions
Unit provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow, and read the exact metric or U.S. equivalent with decimal point in place.
  • Converts length, area, volume, weight, liquid, energy and temperature
  • Performs English (Imperial) conversions and has all routine calculator functions
  • With raised keys, large digits (0.5 in. [1.3 cm]) and a bright, 8-digit LCD for easy reading and operation
  • Credit-card size makes it perfect for carrying anywhere
  • Dimensions: 2.5 x 4.25 x 0.5 in. (L x W x H) (6.4 x 11.4 x 1.3 cm). Weight: 1 oz. (28 g)
Specifica
Product Type Metric Conversion Calculator
Tipo di display LCD
Tastierino Raised, large digit
Dimensioni (L x P) 2.5 x 4.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 28.3g
Alimentazione 1.5V Alkaline Battery
Da utilizzare con (applicazione) Multiple conversions and calculator functions
Include 1.5V Alkaline battery and integrated protective cover