Learn More
Fisherbrand™ Dial Hygrometer/Thermometer
Codice prodotto. 11734196 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-40°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11734196
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Screw for wall mounting
Ideal for use in labs, plant areas, and storage facilities
Fisher Scientific™ Dial Hygrometer/Thermometer is self-contained, stable and accurate without adjustment or maintenance. Ideal for use in labs, plant areas, and storage facilities.
  • Relative humidity range: 0 to 100%, with ±2.5% accuracy at 50% RH, 1% resolution
  • Temperature range: -40° to +50°C (-40° to +122°F) with ±1.5°C accuracy, 1°C/°F resolution
  • Large analog display
Order Info
Measures 6 in. dia. (15.2cm). Net weight: 8 oz. (227g)
Specifica
Tipo Dial Hygrometer/Thermometer
Intervallo di umidità 0 to 100%
Risoluzione 0.01
Accuracy ±2.5% RH at 50% RH and ±1.5°C
Temperature Range (Metric) -40°C to +50°C
Tipo di display Analog
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Risoluzione temperatura
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 15.24 cm
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 0.22 kg
Da utilizzare con (applicazione) Constantly monitoring labs, fume hoods, walk-ins, plant areas and storage facilities
Include Screw for wall mounting