Learn More
Fisherbrand™ Digital Thermometers with Stainless-Steel Stem and 0.375 in. LCD Screen
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
±0.3 °C
±1 °C
Certificazione/Conformità:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ semplici da leggere con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
- I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
- Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e per forare campioni alimentari
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.15 in. |
| Include | Batteria all'ossido di argento, sonda in acciaio inox, certificato Traceable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 13.3 cm |
| Materiale | Plastica ABS |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Peso (sistema imperiale) | 1 once |
| Peso (sistema metrico) | 20 g |
| Product Type | Digital Thermometer |
| Vedi altri risultati |