Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con stelo in acciaio inossidabile, schermo LCD da 0.375 poll. e riparo
Codice prodotto. 17317659 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
±0.4 °C
±1 °C
±1°C
Lunghezza (sistema imperiale):
3.75 in.
4.75 in.
5.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17317659
Marca: Fisherbrand™ 9876917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable semplici da leggere con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
  • Short-stem piercing models are ideal for carrying in a pocket
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading—ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperature in soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators and petroleum Hydrocarbons
Include Protective case, traceable certificate and Silver Oxide battery
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 12 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 1.12 oz.
Peso (sistema metrico) 31.7 g
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +300°C
Calibrated Sì
Accuracy ±1°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm