Learn More
Fisherbrand™ Flat Foam Insert for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixers.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15549014
  • 36.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for custom applications
  • Can be cut or drilled to fit your specifications
Specifica
Specifica
Flat Foam Insert
Foam
Heavy-duty vortex mixer
Universal holder