Learn More
Fisherbrand™ Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Ingrandimento:
10x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0.5 in.
0.87 in.
1.25 in.
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Batterie con modelli illuminati.
Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free Fisher Scientific™, ripiegatura doppia per un ingombro minimo. Per esaminare gli oggetti mantenendo le mani libere, osservando un'immagine ben definita, distinta e netta.
- Bottom panel features white grid markings in both inches and millimeters to assist in measuring
- All-glass optics ensure perfect focus with zero distortion
- Seven sizes are available, including three featuring brilliant battery-powered illumination
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per controlli di qualità, laboratori, alimenti, elettronica, produzione e università |
| Include | Batteria |
| Diameter (Englis) Lens | 0.5 in. |
| Diameter (Metric) Lens | 1.27 cm |
| Ingrandimento | 10x |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Lente di ingrandimento pieghevole Hands-Free™ |