Learn More
Fisherbrand™ Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Ingrandimento:
10x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0.5 in.
0.87 in.
1.25 in.
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Batterie, con modelli illuminati.
Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free Fisher Scientific™, ripiegatura doppia per un ingombro minimo. Per esaminare gli oggetti mantenendo le mani libere, osservando un'immagine ben definita, distinta e netta.
- Il pannello inferiore è caratterizzato da una griglia di misurazione bianca in pollici e millimetri
- Tutti i componenti ottici in vetro assicurano una perfetta messa a fuoco senza distorsione
- Sono disponibili sette dimensioni, incluse tre con potente illuminazione a batteria
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per controlli di qualità, laboratori, alimenti, elettronica, produzione e università |
| Diameter (Englis) Lens | 3 in. |
| Diameter (Metric) Lens | 7.62 cm |
| Ingrandimento | 3x |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Lente di ingrandimento pieghevole Hands-Free™ |