Learn More
Fisherbrand™ Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free
Codice prodotto. 11774396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Ingrandimento:
10x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0.5 in.
0.87 in.
1.25 in.
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11774396
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Batterie, con modelli illuminati.
Allow two-handed examination of objects while yielding a sharp, crisp and distinct image
Lenti di ingrandimento pieghevoli Hands-Free Fisher Scientific™, ripiegatura doppia per un ingombro minimo. Per esaminare gli oggetti mantenendo le mani libere, osservando un'immagine ben definita, distinta e netta.
  • Il pannello inferiore è caratterizzato da una griglia di misurazione bianca in pollici e millimetri
  • Tutti i componenti ottici in vetro assicurano una perfetta messa a fuoco senza distorsione
  • Sono disponibili sette dimensioni, incluse tre con potente illuminazione a batteria
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per controlli di qualità, laboratori, alimenti, elettronica, produzione e università
Diameter (Englis) Lens 2 in.
Diameter (Metric) Lens 5.08 cm
Ingrandimento 3.5x
Materiale Vetro
Product Type Lente di ingrandimento pieghevole Hands-Free™