Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P Open Heated PPO Bath Circulators
Codice prodotto. 11366661 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Electrical Requirements:
230 V 60 Hz
Modello:
4100 H5P
Capacità (sistema metrico):
4.5 to 5.3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11366661
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Open heated baths are made from very rigid polyphenyleneoxide (PPO) and are thermally resistant up to +100°C, making them an excellent alternative to stainless steel.
These economical open-bath circulators use water as the heat transfer liquid. Baths have integrated grips and supports and are fitted with bridge plates for placement of the control head.
  • Heating capacity up to 1000 watts
  • With 5-liter bath
  • The most economical choice for a heating bath
Temperature range: Ambient to +100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.19 to 1.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 4.5 to 5.3 L
Portata 17 L/min.
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura Ambient +10° to 100°C
Tipo Isotemp™ Open Heated Bath Circulator
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Materiale Polyphenyleneoxide
Modello 4100 H5P
Stabilità termica ±0.5°C
Dimensioni (L x P x A) 15.3 x 7.5 x 13.7 in. (38.8 x 19 x 34.7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Altezza (sistema metrico) 34.7 cm
Peso (sistema imperiale) 11.9 lb.
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Electrical Requirements 230 V 60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz