Learn More
Fisher Scientific™ Liquidi per bagno a circolazione
Codice prodotto. 10751033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Gamma di temperatura:
-40°C to +200°C
-75°C to +75°C
80°C to 300°C
Da -40 °C a +200 °C
Dimensione della confezione:
10L
5L
Codice prodotto. 10751033
Marca: Fisher Scientific™ 9990205
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this transparent bath circulator fluid with our refrigerated circulating baths and chillers.
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
  • Sil 180 Silicone oil bath liquid
  • Temperature range -40° to +200°C
  • 5L container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Descrizione Specific heat - 0.37 Cal/g °C at 20 °C, Density - 0.93 g/cm3 at 20 °C
Capacità (sistema metrico) 5 L
Gamma di temperatura 80°C to 300°C
Tipo Silicone Oil
Modello Sil 300
Quantità 5 L
Viscosità Dynamic- 200 cP at 20 °C, Kinematic - 185 cSt at 20 °C