Learn More
Fisher Scientific™ Liquidi per bagno a circolazione
Codice prodotto. 11601091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Gamma di temperatura:
-40°C to +200°C
-75°C to +75°C
80°C to 300°C
Da -40 °C a +200 °C
Dimensione della confezione:
10L
5L
Codice prodotto. 11601091
Marca: Fisher Scientific™ 9990202
Use this transparent bath circulator fluid with our refrigerated circulating baths and chillers.
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
  • Sil 100 Silicone oil bath liquid
  • Temperature range -75° to +75°C
  • 10L container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Descrizione Specific heat - 0.4 Cal/g °C at 20 °C, Density - 0.89 g/cm3 at 20 °C
Capacità (sistema metrico) 10 L
Gamma di temperatura -75°C to +75°C
Tipo Silicone Oil
Modello Sil 100
Quantità 10 L
Viscosità Dynamic - 3 cP at 20 °C, Kinematic - 3.37 cSt at 20 °C