Learn More
Fisher Scientific™ Liquidi per bagno a circolazione
Codice prodotto. 11641091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Gamma di temperatura:
-40°C to +200°C
-75°C to +75°C
80°C to 300°C
Da -40 °C a +200 °C
Dimensione della confezione:
10L
5L
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Gamma di temperatura unitSize
11641091 10 L 80°C to 300°C 10L
11691081 5 L -75°C to +75°C 5L
11601091 10 L -75°C to +75°C 10L
10751033 5 L 80°C to 300°C 5L
11621091 10 L -40°C to +200°C 10L
11611091 5 L Da -40 °C a +200 °C 5L
6 options
Codice prodotto. 11641091
Marca: Fisher Scientific™ 9990206
Use this transparent bath circulator fluid with our refrigerated circulating baths and chillers.
Use this transparent bath circulator fluid with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Baths and Recirculating Chillers in a variety of temperature ranges.
  • Sil 180 Silicone oil bath liquid
  • Temperature range -40° to +200°C
  • 10L container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Descrizione Specific heat capacity - 0.37 Cal/g °C at 20 °C, Density - 0.93 g/cm3 at 20 °C
Capacità (sistema metrico) 10 L
Gamma di temperatura 80°C to 300°C
Tipo Silicone Oil
Modello Sil 300
Quantità 10 L
Viscosità Dynamic - 200 cP at 20 °C, Kinematic - 185 cSt at 20 °C