Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Stirrer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V 50/60Hz
Tipo di spina:
EU
Area superficie piastra superiore (sistema metrico):
18.4 x 18.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Intuitive design
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Raised display design protects electronics from spills
- Ability to set programs (ramp/dwell) as well as save settings
- Includes stir bar included
- Optional splash guard protection shield
Advanced technology
- StirTrac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and stronger magnetic coupling
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
Specifica
Specifica
| Speed | 50 to 1500 rpm |
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Capacità | 4 L |
| Tensione | 230 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm) |
| Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) | 7.25 x 7.25 in. |
| Area superficie piastra superiore (sistema metrico) | 18.4 x 18.4 cm |
| Requisiti elettrici | 230V 50/60Hz |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo di spina | EU |
| Vedi altri risultati |