Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati/refrigerati Isotemp™: 5.4-6.5l, 230V/50Hz
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Tipo:
Short Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Tubature di circolazione esterna con raccordi da 8 e 12 mm
- Morsetti di alimentazione e di ritorno
- Coperture dell'area di lavoro
Low-profile model enables easy bath access when lab counter height presents a challenge. Seamless stainless-steel tanks guarantee durability and easy cleaning. Robust refrigeration system ensures that samples and applications can be cooled quickly. Fine-tuned refrigeration metering allows for excellent temperature stability at all times.
- All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
Green Tip: For less demanding applications, power consumption can be lowered by utilizing the energy savings mode
Specifica
Specifica
| Capacità di raffreddamento | 250 W |
| Tipo di pompa | Force |
| Gamma di temperatura | -20°C to +100°C |
| Tipo | Short Form |
| Capacità di riscaldamento | 1.2 kW |
| Pressione max | 17 L/min.; 310 mbar |
| Modello | Isotemp 4100 R20F |
| Stabilità termica | ±0.05°C |
| Peso (sistema imperiale) | 64.0 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 29.0 kg |
| Vedi altri risultati |