Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati/refrigerati Isotemp™: 5.4-6.5l, 230V/50Hz
Codice prodotto. p-4908054 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Tipo:
Short Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11366641
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
  • Tubature di circolazione esterna con raccordi da 8 e 12 mm
  • Morsetti di alimentazione e di ritorno
  • Coperture dell'area di lavoro
Per applicazioni industriali e di laboratorio.
Il modello a profilo ribassato consente un facile accesso al bagno nei casi in cui l'altezza del banco del laboratorio possa rappresentare un problema. I serbatoi senza giunzioni in acciaio inox garantiscono durata e pulizia facilitata. Il robusto sistema di refrigerazione consente di raffreddare rapidamente campioni e applicazioni. Il controllo ottimizzato della refrigerazione garantisce un'eccellente stabilità della temperatura in ogni momento.
  • Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Suggerimento ecologico: durante le applicazioni meno complesse, è possibile ridurre il consumo di energia attivando la modalità di risparmio energetico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di raffreddamento 250 w
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da -20 ° a +100 °C
Tipo Tall Form
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 17 l/min; 310 mbar
Modello Isotemp 4100 R20
Stabilità termica ±0.05 °C
Peso (sistema imperiale) 58.0 libbre
Peso (sistema metrico) 26.3 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz