Learn More
Fisherbrand™ Nastro di etichettatura per laboratori
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Fisher Scientific™ Lab Label Tape can be unloaded and reloaded in less than 30 seconds.
- Allows for color-coding labels
- No batteries needed
- Unit is always ready to use
- Dimensions: 0.375 x 118 in. (0.90 x 300 cm)
Order Info
Disponibili in nero, rosso, blu e verde.
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Autoadesivo |
| Colore | Blu |
| Formato | Nastro |
| Product Type | Nastro di etichette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Etichettatrice Lab |
| Quantità | Confezione da 4 |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 0.375 x 118 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 0.010 x 3.277 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 118 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Vedi altri risultati |