Learn More
Fisherbrand™ Nastro di etichettatura per laboratori
Codice prodotto. p-3743071 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11734376
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibili in vari colori
Fisher Scientific™ Lab Label Tape can be unloaded and reloaded in less than 30 seconds.
  • Allows for color-coding labels
  • No batteries needed
  • Unit is always ready to use
  • Dimensions: 0.375 x 118 in. (0.90 x 300 cm)
Order Info
Disponibili in nero, rosso, blu e verde.
Specifica
Tipo di adesivo Autoadesivo
Colore Rosso
Formato Nastro
Product Type Nastro di etichette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Etichettatrice Lab
Quantità Confezione da 4
Dimensioni (sistema imperiale) 0.375 x 118 in.
Dimensioni (sistema metrico) 0.010 x 3.277 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 118 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.