Learn More
Fisherbrand™ Mechanical Timers
Codice prodotto. 11799805 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5.71 cm
Peso (sistema metrico):
63.78 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799805
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Custodia in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, cordino, portachiavi.
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
  • Ruotare il puntatore sull'impostazione di conto decrementale desiderato per avvolgere automaticamente i timer
  • Il puntatore di indicazione mostra sempre l'esatto tempo restante
  • Il forte suono di cinque secondi viene emesso al raggiungimento dello zero
  • Lettura e uso semplici—nessun pulsante o impostazione complessa
Quick-Timer™
  • Blu e bianco, con magnete sul retro
  • Diam. x A: 2.5 x 1 poll. (6.4 x 2.5cm)
  • Peso: 3 once (85g)
SX-Timer
  • Blu e bianco trasparente
  • Diam. x A: 2.25 x 1 poll. (5.7 x 2.5cm)
  • Peso: 2.25 once (63.8g)
Specifica
Product Type Timer tascabile
Intervallo di tempo Da 0 a 60 min.
Alarms Squillo ad alto volume per 5 sec.
Incrementi 1 min.
Colore Blu, bianco
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 5.71 cm
Peso (sistema imperiale) 2.25 once
Peso (sistema metrico) 63.78 g
Include Custodia in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, cordino, portachiavi, fissaggio magnetico sul retro