Learn More
Fisherbrand™ Mechanical Timers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5.71 cm
Peso (sistema metrico):
63.78 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Custodia in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, cordino, portachiavi.
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
- Ruotare il puntatore sull'impostazione di conto decrementale desiderato per avvolgere automaticamente i timer
- Il puntatore di indicazione mostra sempre l'esatto tempo restante
- Il forte suono di cinque secondi viene emesso al raggiungimento dello zero
- Lettura e uso semplici—nessun pulsante o impostazione complessa
Quick-Timer™
- Blu e bianco, con magnete sul retro
- Diam. x A: 2.5 x 1 poll. (6.4 x 2.5cm)
- Peso: 3 once (85g)
- Blu e bianco trasparente
- Diam. x A: 2.25 x 1 poll. (5.7 x 2.5cm)
- Peso: 2.25 once (63.8g)
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer tascabile |
| Intervallo di tempo | Da 0 a 60 min. |
| Alarms | Squillo ad alto volume per 5 sec. |
| Incrementi | 1 min. |
| Colore | Blu, bianco |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 2.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5.71 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 2.25 once |
| Vedi altri risultati |