Learn More
Fisherbrand™ Microtube Holder for Heavy-duty Vortex Mixer
Codice prodotto. 15559024 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.5 mL
1.5 to 2 mL
N. di posizioni:
38
52
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15559024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Universal holder
For use with heavy-duty vortex mixer.
  • Holds a range of Micro-Tube sizes and numbers
  • Requires Universal Holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 mL
Capacità provette 0.5 mL
Product Type Microtube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heavy-duty vortex mixer
Include Foam insert
N. di posizioni 52
Richiede Universal holder