Learn More
Fisherbrand™ Mini IR Traceable™ Thermometer
Codice prodotto. p-3100413 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Termometro, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11789775
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Pocket-size infrared thermometer captures temperature readings of any surface—liquids, solids and semisolids—in less than a second
Termometro tascabile a infrarossi, per acquisire le letture delle temperature su qualsiasi superficie—liquidi, solidi e semisolidi—in meno di un secondo. Il termometro Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ fornisce misurazioni della temperatura non invasive e senza contatto.
Facile da utilizzare — è sufficiente accendere, selezionare un campione e rilevare la lettura.
  • Display da 0.5 pollici (1.3 cm) ad alta definizione digitale, di facile lettura
  • Microelettronica sofisticata e innovativa stile NASA
  • Tasti a sfioramento, supporto pieghevole, portachiavi
  • Commutazione °C/°F, mantenimento, letture solo minime/massime, modalità di funzionamento in continuo
  • Avviso batteria scarica e batteria con durata di 40 ore
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1°C tra 15.0 ° e 40.0 °C e ±1.5 °C esterno all'intervallo
  • Campo visivo 1:1; emissività fissata a 0.95
Order Info
Dimensioni: 2.5 x 1.5 x 0.5 pollici (6.4 x 3.8 x 1.3cm); Peso: 1 once (28.34g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Lavorazioni alimentari, biologia, uso sul campo, camere bianche e ispezioni veloci
Include Termometro, batteria
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 64 mm
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 1 once
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Product Type Termometro a infrarossi Mini Traceable
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) -7°F
Min. Temperature (Metric) -22°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -7° a +230 °F
Temperature Range (Metric) Da -22 ° a +110 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 3V Lithium
Accuracy ±1 tra 15° e 40 °C e ±1.5 al di fuori di questo intervallo
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 37 mm