Learn More
Fisherbrand™ Agitatore Mini Vortex Fisher Scientific™
Codice prodotto. p-4679955 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
Fisherbrand Mini-E (for EU)
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 15212985
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Per provette e recipienti di tutte le dimensioni. I miscelatori Mini Vortex Fisherbrand™ sono modelli a vortice con dimensioni estremamente compatte e movimento circolare orizzontale con agitazione orbitale.
  • Extremely compact vortex mixer with a horizontally circular, orbital mixing motion
  • Accepts tubes and vessels of all sizes
  • Power Outlet Compatibility: EU/UK only, not US
Order Info
Per provette e recipienti di tutte le dimensioni. I miscelatori Mini Vortex Fisherbrand™ sono modelli a vortice con dimensioni estremamente compatte e movimento circolare orizzontale con agitazione orbitale.
Warranty
2 anni
Specifications
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 2800 rpm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 0.6 A
Capacità provette 50 ml
Product Type Agitatori Mini Vortex
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber Platform
Dimensioni (L x P x A) 3.8 x 3.8 x 2.5 in. (9.65 x 9.65 x 6.35 cm)
Altezza (sistema imperiale) 2.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Peso (sistema imperiale) 1 libbre
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Modello Fisherbrand Mini-E (for EU)
Tipo di motore CC
Modalità operative Touch
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni