Learn More
Fisherbrand™ Disintegratore a ultrasuoni modello 50
Codice prodotto. p-3974374 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
FB50 w/ 1.8 in. Probe
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12961151
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Generator, converter, 1/8 in. probe, cables, wrench set
Economical, small volume cell disruptor.
Disintegratore a ultrasuoni Fisher Scientific™ modello 50 compatto, portatile ed estremamente semplice da azionare. Peso inferiore a 4 libbre; il modello è l'unità più piccola sul mercato ed è altamente efficace per la disintegrazione delle cellule, preparazione del campione e molte altre applicazioni con volumi ridotti.
  • Elaborazione di volumi da 0.2 a 50°ml
  • 50°watt
  • Funzionamento continuo o remoto (pedale opzionale)
  • Convertitore leggero per operazioni palmari
Disgregazione cellulare base
Order Info
Supporto non incluso.
Warranty
Due anni
Specifica
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Wattage 50 W
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.2 a 50 ml
Dimensioni (L x P x A) 7 x 8 x 5 pollici (17.78 x 20.32 x 12.7 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20.32 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per la disgregazione cellulare base
Include Generatore, convertitore, sonda con diam. da 0.12 pollici, cavo di alimentazione, set di chiavi
Modello FB50 w/ 1.8 in. Probe