Learn More
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer
Click to view available options
Wattage:
220 W
490 W
700 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
- Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
- Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
- L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
- Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
- Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
- Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
- La velocità di agitazione è compresa tra 50 e 1000 giri/minuto
- Un unico controllo dell'agitazione aziona ciascun set di cavità
- Il modulo di agitazione consente di agitare e riscaldare la soluzione simultaneamente
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Capacità | Capacità fiasca: 3 x 100 ml (0.02 galloni) |
| Progettazione | Involucro in polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Profondità (sistema imperiale) | 10.6 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 27 cm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 27 x 64 x 11 cm (10.6 x 25.1 x 4.3 in.) |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |