Learn More
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer
Codice prodotto. p-4894580
Click to view available options
Wattage:
220 W
490 W
700 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11722923
Marca: Cole-Parmer™ 0307619
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer allows liquids with different boiling points to be heated and/or stirred next to each other.
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
  • La velocità di agitazione è compresa tra 50 e 1000 giri/minuto
  • Un unico controllo dell'agitazione aziona ciascun set di cavità
  • Il modulo di agitazione consente di agitare e riscaldare la soluzione simultaneamente
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità Capacità fiasca: 3 x 500 ml (0.13 galloni)
Progettazione Involucro in polipropilene
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Profondità (sistema imperiale) 11.2 in.
Profondità (sistema metrico) 28.5 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 28.5 x 75.5 x 13 cm (11.2 x 29.7 x 5.1 in.)
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz, 640 W (spina UK e UE)
Include Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modello EMEA30500/CE
Materiale Polipropilene, alluminio con rivestimento a polvere
Speed Da 50 a 1000 gir/min
Wattage 700 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 8.4 kg
Peso (sistema imperiale) di spedizione 18.5 libbre
Larghezza (sistema imperiale) 29.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.5 cm
Product Type Agitatore/riscaldatore per estrazione
Tipo di vaso Fiasca a fondo tondo
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Capacità (sistema imperiale) 0.13 galloni
Temperatura (sistema imperiale) 842 °F
Da utilizzare con (applicazione) Soluzione per agitazione e riscaldamento
Frequenza 50/60 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt