Learn More
Electrothermal™ Multi Extraction Mantles: 6 Recess Model, Heating and Stirring
Codice prodotto. 10424715
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Wattage:
980 W
1280 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10424715
Marca: Electrothermal™ 0307640
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Three 1/2 in. (12.7mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8m) power cord.
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
  • La velocità di agitazione è compresa tra 50 e 1000 giri/minuto
  • Un unico controllo dell'agitazione aziona ciascun set di cavità
  • Il modulo di agitazione consente di agitare e riscaldare la soluzione simultaneamente
Certifications
CE
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Profondità (sistema imperiale) 10.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz, 980w (UK and EU plug)
Modello ELEEMEA60250/CE
Wattage 980 W
Product Type Stirring Heating Mantle
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 450°C
Amperaggio 4.3 A