Learn More
Fisherbrand™ Nutating Mixers - Fixed Speed
Codice prodotto. p-5470767 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Intervallo di velocità:
18 rpm
Requisiti elettrici:
220 V, 50 Hz, Plug Type: EU, UK, CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Intervallo di velocità Requisiti elettrici unitSize
15584070 EU, UK, CN Plug 18 rpm 220 V, 50 Hz, Plug Type: EU, UK, CN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15584070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Dimpled rubber mat; 6 tube securing bands
Delivers gentle uniform mixing of fluids in tubes, plates, culture flasks and dishes
  • Budget friendly design
  • Easy to use, plug and play operation
  • Fixed-speed movement at 20° angle
  • Operating temperature range: 5 to 40C, usable in non-CO2 incubators, refrigerators and chambers
  • Mat is removable and can be cleaned with soap and water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 18 rpm
Requisiti elettrici 220 V, 50 Hz, Plug Type: EU, UK, CN
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Materiale Aluminum Platform
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 273 mm
Display LED
Include Dimpled rubber mat; 6 tube securing bands
Intervallo temporizzatore 0 min. to 99:59 hr.
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years