Learn More
Fisherbrand™ Mantelli con riscaldamento controllato in polipropilene
Con involucro esterno in polipropilene duraturo e chimicamente resistente. I mantelli riscaldanti in polipropilene Fisher Scientific™ riducono al minimo i danni da fuoriuscite e consentono il massimo trasferimento del calore con rischio di rottura della fiasca minimo.
dietro preventivo
Specifica
Progettazione | Involucro in polipropilene |
---|---|
Tensione | 115 V |
Product Type | Heating Mantle |
Temperatura (sistema metrico) | 450 °C |
Temperatura (sistema imperiale) | 842°F |
Descrizione
Progettati per ottenere flessibilità e facilità d'uso, l'electromantle serie EM è resistente ed affidabile per applicazioni di riscaldamento in laboratorio. Tutti gli electromantle EM sono dotati di un regolatore di energia integrato con indicatori luminosi per l'alimentazione e il funzionamento del riscaldatore. Inoltre includono morsetti per aste di supporto integrati e uno schermo dotato di messa a terra e due fusibili per una maggiore sicurezza. I prodotti di capacità maggiori sono dotati di elementi riscaldanti multipli e consentono un trasferimento del calore più regolare e diretto.
- Per l'uso con fiasche a fondo sferico da 50 ml a 5 litri
- Design “Cool-to-touch”
- Temperatura massima dell'elemento 450°C
- Regolatore di energia incorporato
- Il modello EM5000/CE ha 2 circuiti per il riscaldamento superiore e inferiore
- Cartuccia del riscaldatore isolante sostituibile
- Indicatori luminosi per alimentazione e funzionamento del riscaldatore
- Rivestimento esterno in polipropilene resistente agli agenti chimici
- Schermo con messa a terra e due fusibili per una maggiore sicurezza
- Fornito con morsetti per aste di supporto con diametro di 1.3 cm (aste di supporto vendute separatamente)
Specifica
Involucro in polipropilene | |
Heating Mantle | |
842°F |
115 V | |
450 °C |