Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Codice prodotto. 11702283 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.640 to 0.710
0.700 to 0.770
0.760 to 0.830
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.94 - 1.01
1 - 1.07
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.240 to 1.310
1.300 to 1.370
1.360 to 1.430
1.420 to 1.490
1.48 to 1.55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11702283
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Utilizzare un cilindro 08-530K, disponibile separatamente
  • Contrassegnati in via permanente con numeri di serie individuali
  • La precisione soddisfa o supera i requisiti ASTM E 100
  • Calibrati in conformità con i requisiti ASTM E 126
  • Con divisioni da 0.001
  • Utilizzare un cilindro 08-530E, disponibile separatamente
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 350mL Borosilicate Glass cylinder
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 1.300 to 1.370
Volume (sistema metrico) 275 mL