Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 500 e 700
Codice prodotto. 12981161 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 10 a 250 ml
Da 25 a 500 ml
Da 50 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
25 mm
Include:
Puntale di ricambio
Sonda
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12981161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Standard 1/2 in. probe (Cat. No. FB4220)
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 500 e modello 700.
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Specifica
Ampiezza 60 μm
Product Type Sonda
Intervallo volume (sistema metrico) Da 25 a 500 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.75 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Diametro (sistema metrico) punta 19 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per liquidi con bassa tensione superficiale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore a ultrasuoni
Include Sonda
Stile punta Solid
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.