Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 500 e 700
Codice prodotto. p-4881426 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 10 a 250 ml
Da 25 a 500 ml
Da 50 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
25 mm
Include:
Puntale di ricambio
Sonda
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12921171
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Standard 1/2 in. probe (Cat. No. FB4220)
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 500 e modello 700.
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Specifica
Ampiezza 120 μm
Product Type Sonda
Intervallo volume (sistema metrico) Da 10 a 250 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore a ultrasuoni
Include Puntale di ricambio
Stile punta Replaceable tip
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.