Learn More
Fisherbrand™ Agitatori magnetici RT Basic
Codice prodotto. p-4819593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 l
25 kg
Dimensioni (L x P x A):
7.28 x 7.28 x 2.56 in (185 x 185 x 65 mm)
9.06 x 9.06 x 2.56 in (230 x 230 x 65 mm)
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
Set di cavi con varie spine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15346607
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Due piastre di copertura antiscivolo in silicone fornite con tutte le unità (1 nero e 1 bianco)
Massima affidabilità con la semplicità del plug-and-play — ideale per le operazioni di agitazione di routine
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play RT Basic è ideale per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC brushless che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due piastre di copertura antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Design leggero con profilo basso a ingombro ridotto
  • Forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali
  • Il motore CC brushless non genera calore e non “cuoce” i campioni
  • La superficie e il corpo in polipropilene offrono un'ottima resistenza agli agenti chimici
  • Tre opzioni di dimensioni — 120 mm, 170 mm o 220 mm
  • Controllo analogico della velocità: da 150 a 2500 giri/min
  • Tappo rimovibile
  • Basso assorbimento elettrico
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Da 150 a 2500 giri/min
Materiale piastra superiore Polipropilene
Capacità 4 l
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 6 W
Diameter (English) Outside 6.69 in
Diameter (Metric) Outside 170 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.28 x 7.28 x 2.56 in (185 x 185 x 65 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.28 in
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.28 in
Larghezza (sistema metrico) 185 mm
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Tipo di motore Motore a CC brushless