Learn More
Fisherbrand™ Technical Pens
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Red
Larghezza linea (sistema metrico):
0.2 mm
0.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Fisher Scientific™ Technical Pens are ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams. 6 per pack.
Available in multiple colors and widths.
Specifica
Specifica
| Stile punta | Fine |
| Product Type | Technical Pen |
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams |
| Quantità | 6 Pk. |
| Larghezza linea (sistema metrico) | 0.2 mm |