Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holders for Heavy-duty Vortex Mixer
Codice prodotto. 15529034 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
4
13
18
20
34
Diametro (sistema metrico):
12 to 13 mm
15 to 18 mm
19 to 21mm
22 to 25 mm
26 to 29 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15529034
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with heavy-duty vortex mixer.
  • Holds a wide range of test tube numbers and diameters
  • Requires Universal Holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Holder
Diametro (sistema metrico) 22 to 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heavy-duty vortex mixer
Include Foam insert
N. di posizioni 13
Richiede Universal holder