Learn More
Fisherbrand™ Orologio a parete Traceable™ Alchemist™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Display:
Analog
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Vite per montaggio a parete e batteria AA
Traceable™ Alchemist™ Wall Clock uses symbols such as Fire, Earth and Brandy, found in manuscripts and notebooks of medieval scientists.
- L'orologio a parete indica l'ora del giorno al secondo con una precisione dello 0.01%
- Ogni unità con numero di serie è calibrata singolarmente in base alle apparecchiature con tracciabilità NIST
Order Info
Diametro pari a 10 pollici (25 cm)
Compliance
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Specifica
| Product Type | Orologio a parete |
| Accuracy | 0.0001 |
| Display | Analog |
| Tipo di batteria | AA |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 12 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30.5 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 0.028 kg |
| Include | Vite per montaggio a parete e batteria AA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Con simboli di fuoco, terra e acquavite trovati nei manoscritti e negli appunti di scienziati medievali |
| Vedi altri risultati |