Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Big-Digit See-Thru™
Da attaccare sul lato esterno di una finestra per rilevare le temperature esterne. I termometri Fisher Scientific Traceable Big-Digit See-Thru sono dotati di display trasparenti con cifre da 1.25 poll. (3.1 cm) che mostrano le temperature correnti e minime/massime.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15263996
  • 28.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Automatic min./max. reset daily
  • Temperature range: -13.0° to +158.0°F or -25.0° to +70.0°C
  • Resolution: 0.1°
  • Accuracy: ±1°C
  • Dimensions: 3.5 x 4.25 x 0.75 in. (8.9 x 10.8 x 1.9 cm)
  • Weight: 8 oz. (0.2 kg)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA
1.25 in. (3.1 cm) H
0,75 in.
Nastro di fissaggio con Velcro™, batteria AAA
0,1°C
200 g
Termometro Traceable: Fahrenheit
158°F
Da -13° a +158°F
AAA
Digital LCD
Fahrenheit
4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Per esterni, depositi, cappe chimiche, laboratori, camere sterili, refrigeratori e impianti
1,9 cm
10,8 cm
8 once
3,5 in.
4,25 in.
-13°F
Non applicabile
±1°C
8,9 cm