Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Big-Digit See-Thru™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -25° a +70°C
Non applicabile
Bilancia:
Celsius
Fahrenheit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Automatic min./max. reset daily
- Temperature range: -13.0° to +158.0°F or -25.0° to +70.0°C
- Resolution: 0.1°
- Accuracy: ±1°C
- Dimensions: 3.5 x 4.25 x 0.75 in. (8.9 x 10.8 x 1.9 cm)
- Weight: 8 oz. (0.2 kg)
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensioni (L x P x A) | 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm) |
| Dimensioni display | 1.25 in. (3.1 cm) H |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per esterni, depositi, cappe chimiche, laboratori, camere sterili, refrigeratori e impianti |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1,9 cm |
| Include | Nastro di fissaggio con Velcro™, batteria AAA |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10,8 cm |
| Materiale | Plastic |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Vedi altri risultati |