Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Decimal Stopwatch
Codice prodotto. p-4700005 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Cronometro, batteria all’ossido di argento della durata di 4 anni, cordino
Tipo di batteria:
Silver Oxide battery, 4-yr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11759825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Cronometro, cordino
Precise, Traceable timing for enzyme tests, viscosity measurements, animal studies, and all timed lab tests. Fisherbrand Traceable Decimal Stopwatch is tough with water-resistant ABS plastic case which seals out moisture, dust, and fumes encountered in harsh lab, plant, or field environments.
Pensato per ricercatori di laboratori industriali, didattici, ospedalieri e governativi che richiedono strumenti eccellenti. Progettato per garantire facilità d'uso, precisione e affidabilità.
  • Il design con cristallo di quarzo è preciso allo 0.0005 % — oltre 100 volte più degli altri cronometri
  • Le quattro risoluzioni/formati dei cronometri sono: h./min./sec.; 1/100 sec.; 1/1000 min; 1/100,000 h.
  • Le letture massime sono 19.999999 ore, 1199.999 minuti, 71999.99 secondi o 19 h/59 min./59 sec./99 centesimi
  • Le funzioni del cronometro includono azione singola, tempo rimanente, temporizzazione suddivisa in intervalli, cumulativa e richiamabile continua
  • Il triplo display mostra la temporizzazione cumulativa, suddivisa in intervalli e corrente
  • 500 memorie richiamabili mostrano il tempo di ciclo, suddiviso e corrente
  • Nella memoria sono inoltre disponibili il tempo di ciclo più rapido, più lento e medio
  • Visualizzazione di ora, data, giorno della settimana e allarme predefinito
  • Funzioni aggiuntive quali allarme per conto decrementale, allarme per conto decrementale e incrementale, ripetizione del conto decrementale, misuratore e corsa
  • L'intervallo di temporizzazione è 19 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
  • Precisione: 0.0005 %
  • Dimensioni: 6.4 x 7.6 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 pollici)
  • Peso: 2.5 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. prod. 02-440-1°A
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Product Type Cronometro con decimali
Intervallo di tempo 10 ore
Alarms Audible
Accuracy 5e-06
Risoluzione 0.01 sec.
Display LCD
Tipo di batteria Silver Oxide battery, 4-yr.
Dimensioni (L x P x A) 2.5 x 3 x 0.75 in. (6.35 x 7.62 x 1.9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Altezza (sistema metrico) display 1.9 cm
Peso (sistema imperiale) 2.5 once
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Include Cronometro, batteria all’ossido di argento della durata di 4 anni, cordino
Da utilizzare con (applicazione) Test enzimatici, misurazioni di viscosità, studi sugli animali e tutti i test di laboratorio a tempo
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST