Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ con punto di rugiada/bulbo umido/umidità, gamma: Da -40° a +70 °C
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -40° a +70°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Due batterie alcaline AA per un anno di funzionamento continuo, corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche
- Imposta un allarme valore alto/basso per tutte le quattro letture (punto di rugiada, bulbo umido, umidità e temperatura)
- L'allarme può essere impostato con incrementi di 0.1°; suona per un minuto mentre un LED rosso lampeggia fino quando i valori di lettura non tornano alle condizioni di non allarme
- Intervallo di temperatura: da -40° a +70°C e da -40° a +158°F
- Risoluzione temperatura: 0.1° (fino a 100°)
- Precisione: ±1°C
- Intervallo umidità relativa: da 1 a 99%
- Risoluzione: 0.1% UR
- Precisione: ±4% fra 20 e 80% UR
- Dimensioni: 4.13 × 4.13 × 1 poll. (10.5 × 10.5 × 2.5 cm)
- Cifre LCD: altezza 1 poll. (2.5 cm)
- Peso: 4.25 once (0.12 kg)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Compliance
Soddisfa gli standard federali per la specifica CLIA 493.1207 per il monitoraggio di temperatura e umidità.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.12 x 4.13 x 1 pollici (10.5 x 10.5 x 2.5 cm) |
| Dimensioni display | 1 in. H |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio della corrente, valori minimo e massimo |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Include | Due batterie alcaline AA per un anno di funzionamento continuo, corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.5 cm |
| Materiale | Plastica ABS |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Vedi altri risultati |