Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™ con sensori corti: Da -50° a +70°C (da -58° a +158°F)
Codice prodotto. p-200519 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Da -5 ° a +50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58 ° a +158 °F
Da 23 ° a 122 °F
Non applicabile
Bilancia:
Scala Celsius
Scala Celsius, Scala Fahrenheit
Lunghezza (sistema metrico):
5.7 cm
10.8 cm
10,2 cm
10,8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11789755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi.
Visione delle temperature ambiente e della sonda a una distanza di 25 piedi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi. Scelta di modelli con diverse funzioni, tra cui la funzione MAX/MIN per registrare la temperatura massima e minima in un determinato periodo di tempo, allarmi visivi e acustici e visualizzazioni multiple delle temperature registrate.
  • Selezionare la temperatura corretta da utilizzare in bagni, frigoriferi, incubatori e vasche
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
†Sensore ambiente
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), A2LA
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,19 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 0,5 cm
Dimensioni (L x P x A) 4 x 1,75 x 0,5 in. (10,2 x 4,4 x 1,3 cm)
Dimensioni display A 0,75 in. (1,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura di soluzioni, bagnomaria, frigoriferi, incubatori e serbatoi
Altezza (sistema imperiale) 0,5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Include Pannelli solari, batteria di riserva per aree scarsamente illuminate
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10,2 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 305 cm
Materiale Plastic
Tempo di misurazione Aggiornamento ogni 10 secondi
Risoluzione 0,1°
Peso (sistema imperiale) 2 once
Peso (sistema metrico) 56 g
Larghezza (sistema imperiale) 1,75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +158 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 6.9 cm
Bilancia Scala Celsius, Scala Fahrenheit