Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Display Digital Stopwatch
Codice prodotto. 11769825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Cronometro; cordino; batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Cronometro; cordino
Engineered for ease of operation, accuracy, and reliability. Fisherbrand Traceable Dual-Display Digital Stopwatches provide precise, Traceable timing for enzyme tests, viscosity measurements, animal studies, and all timed lab tests. They are made for scientists in industrial, educational, hospital, and governmental labs.
Progettati per semplicità d'uso, precisione e affidabilità Cronometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ a doppia visualizzazione, per temporizzazione certificata Traceable precisa per analisi di enzimi, misurazioni della viscosità, studi su animali e tutti i test di laboratorio a tempo. Ideati per gli scienziati che operano in laboratori industriali, didattici, ospedalieri e governativi. Design al quarzo, con accuratezza dello 0.0005%—, oltre 100 volte superiore rispetto agli altri cronometri.
Imposta il conteggio decrementale da 10 ore a 1 secondo. Quando viene raggiunto lo zero, il timer emette un allarme e riprende il conteggio decrementale partendo dal valore programmato. Il ciclo si ripete automaticamente fino a quando non viene arrestato. La sezione di conteggio sul display mostra il numero di volte in cui il ciclo è stato ripetuto. Il display LCD visualizza costantemente il tempo residuo. 
  • Le funzioni del cronometro includono azione singola, tempo rimanente, temporizzazione suddivisa in intervalli, cumulativa e richiamabile continua
  • Il doppio display mostra la temporizzazione cumulativa e suddivisa in intervalli
  • Otto memorie richiamabili, oltre a tempi di ciclo massimi e minimi
  • Timer di ripetizione per una funzione di ripetizione dell'allarme di conto decrementale
  • Involucro in plastica ABS robusto e resistente all'acqua per la protezione da umidità, polvere e fumi presenti in laboratori impegnativi, impianti o operazioni sul campo
  • Intervallo di temporizzazione di 9 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
  • Risoluzione di 0.01 secondi
  • Precisione del 0.0005 %
  • Dimensioni: 6.4 x 7.6 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 pollici)
  • Peso: 2.5 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. prod. 02-440-1°A
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Product Type Cronometro digitale con display doppio
Intervallo di tempo 10 ore
Risoluzione 0.01 sec.
Display LCD
Dimensioni (L x P x A) 2.5 x 3 x 0.75 in. (6.35 x 7.62 x 1.9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Peso (sistema imperiale) 2.5 once
Peso (sistema metrico) 71 g
Include Cronometro; cordino; batteria