Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Codice prodotto. 15214026 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15214026
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, adattatore di alimentazione CA, batterie e un certificato ISO 17025 Traceable™
Termometro con acquisizione dati per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. I termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ hanno un intervallo di temperatura da -50 a 70 °C e una risoluzione di 0.01 e garantiscono una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo di temperatura.
Termometro con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™, ideali per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. Con intervalli di tempo definiti dall'utente.
Il termometro ad alta precisione ha un intervallo di temperatura compreso tra 50 e 70 °C, una risoluzione di 0.01 e garantisce una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo.
  • Memorizza fino a dieci eventi di allarme univoci
  • Soddisfa i correnti requisiti CDC per il monitoraggio e la conservazione dei vaccini
  • La memorizzazione a rotazione conserva le ultime 525,600 temperature
  • La memoria dell'unità può essere cancellata dopo aver scaricato i dati su una chiavetta USB
  • Recupero dei dati senza problemi; l'unità può essere utilizzata durante il download e l'analisi dei dati
  • Indicatori di stato: Batteria scarica, memoria piena, stato di allarme attivo e trasferimento dati su USB
  • Tracciabilità agli standard NIST per l'accuratezza
  • Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche con dimensioni 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pollici)
  • Capacità di acquisizione dati: 525,600 osservazioni di temperatura 
  • Peso: 5 once
Allarmi di alta/bassa temperatura e indicazione di ora/data
  • La funzione di monitoraggio allarmi memorizza ciascun evento di allarme indicando nei dettagli il momento in cui si è verificato e quando l'unità è ritornata nell'intervallo ammesso.
  • Gli indicatori di stato di allarme comprendono LED visivi, allarmi acustici e segmenti LCD lampeggianti
  • È possibile richiamare i dati di massimo dieci differenti eventi di allarme, con l'evento più recente visualizzabile sul display
Trasferimento dati su USB
  • La nuova funzione consente di trasferire i dati registrati (file CSV) dal termometro al PC o al Mac™ mediante una chiavetta USB (non inclusa)
  • Non è richiesto software per l'interfaccia computer
  • Ciascun termometro dispone di un ID esclusivo che consente di utilizzare diverse unità nella stessa posizione
Funzioni di registrazione dei dati
  • Monitoraggio delle letture durante la notte, nei weekend o in qualsiasi periodo nel log dei dati rolling
  • Intervallo di registrazione dei dati definito dall'utente da una osservazione/minuto a una osservazione/24 ore
  • La capacità di memoria consente di conservare i dati registrati per un anno quando si utilizzano intervalli di un minuto e per un periodo maggiore con intervalli più lunghi
Funzioni delle sonde per flaconi (Cod. prod. 15-081-125, -126, -128, 129 non fornito con le sonde per flaconi)
  • Le sonde per flaconi sono sigillate in flaconi in miniatura (1 x 2.5 pollici) riempiti con glicole atossico
  • La soluzione è riconosciuta GRAS (generalmente considerata sicura) dall'FDA (Food and Drug Administration)
  • Elimina i problemi dovuti al contatto accidentale con cibo o acqua potabile
  • Il sensore in soluzione del flacone elimina le rapide variazioni di temperatura all'apertura dello sportello del frigorifero
  • Ideale per il monitoraggio delle condizioni di conservazione di vaccini o di altri campioni importanti
Nota:
Le batterie sono progettate per fornire un'alimentazione di riserva e hanno una durata di 7 giorni.  Questa unità ha un adattatore CA in dotazione standard, consigliato per l'uso normale.
Order Info
Batteria di ricambio: codice catalogo 1111
Certifications
Con certificato Traceable™ ISO 17025
Specifica
Tipo Termometro con acquisizione dati
Tipo di display LCD
Memoria dati 525.600 osservazioni della temperatura
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
Software Type TraceableLIVE
Descrizione 1 sonda, 5/16 in. diam. x 3/4 in. lungh.
Include Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Interfaccia USB
Tipi di sensore Temperature-Buffered Bottle Sensor
Precisione (Temperatura) ±0,25°C
Risoluzione (umidità relativa) 0,01°
Risoluzione temperatura 0,01°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58° to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50,00° a 70,00°C (da -58,00° a 158,00°F)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 ft. (Cable)