Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, adattatore di alimentazione CA, batterie e un certificato ISO 17025 Traceable™
Termometro con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™, ideali per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. Con intervalli di tempo definiti dall'utente.
Il termometro ad alta precisione ha un intervallo di temperatura compreso tra 50 e 70 °C, una risoluzione di 0.01 e garantisce una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo.
- Memorizza fino a dieci eventi di allarme univoci
- Soddisfa i correnti requisiti CDC per il monitoraggio e la conservazione dei vaccini
- La memorizzazione a rotazione conserva le ultime 525,600 temperature
- La memoria dell'unità può essere cancellata dopo aver scaricato i dati su una chiavetta USB
- Recupero dei dati senza problemi; l'unità può essere utilizzata durante il download e l'analisi dei dati
- Indicatori di stato: Batteria scarica, memoria piena, stato di allarme attivo e trasferimento dati su USB
- Tracciabilità agli standard NIST per l'accuratezza
- Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche con dimensioni 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pollici)
- Capacità di acquisizione dati: 525,600 osservazioni di temperatura
- Peso: 5 once
Allarmi di alta/bassa temperatura e indicazione di ora/data
- La funzione di monitoraggio allarmi memorizza ciascun evento di allarme indicando nei dettagli il momento in cui si è verificato e quando l'unità è ritornata nell'intervallo ammesso.
- Gli indicatori di stato di allarme comprendono LED visivi, allarmi acustici e segmenti LCD lampeggianti
- È possibile richiamare i dati di massimo dieci differenti eventi di allarme, con l'evento più recente visualizzabile sul display
Trasferimento dati su USB
- La nuova funzione consente di trasferire i dati registrati (file CSV) dal termometro al PC o al Mac™ mediante una chiavetta USB (non inclusa)
- Non è richiesto software per l'interfaccia computer
- Ciascun termometro dispone di un ID esclusivo che consente di utilizzare diverse unità nella stessa posizione
Funzioni di registrazione dei dati
- Monitoraggio delle letture durante la notte, nei weekend o in qualsiasi periodo nel log dei dati rolling
- Intervallo di registrazione dei dati definito dall'utente da una osservazione/minuto a una osservazione/24 ore
- La capacità di memoria consente di conservare i dati registrati per un anno quando si utilizzano intervalli di un minuto e per un periodo maggiore con intervalli più lunghi
Funzioni delle sonde per flaconi (Cod. prod. 15-081-125, -126, -128, 129 non fornito con le sonde per flaconi)
- Le sonde per flaconi sono sigillate in flaconi in miniatura (1 x 2.5 pollici) riempiti con glicole atossico
- La soluzione è riconosciuta GRAS (generalmente considerata sicura) dall'FDA (Food and Drug Administration)
- Elimina i problemi dovuti al contatto accidentale con cibo o acqua potabile
- Il sensore in soluzione del flacone elimina le rapide variazioni di temperatura all'apertura dello sportello del frigorifero
- Ideale per il monitoraggio delle condizioni di conservazione di vaccini o di altri campioni importanti
Nota: Le batterie sono progettate per fornire un'alimentazione di riserva e hanno una durata di 7 giorni. Questa unità ha un adattatore CA in dotazione standard, consigliato per l'uso normale.
Order Info
Batteria di ricambio: codice catalogo 1111
Certifications
Con certificato Traceable™ ISO 17025
Specifica
Specifica
| Tipo | Termometro con acquisizione dati |
| Tipo di display | LCD |
| Memoria dati | 525.600 osservazioni della temperatura |
| Calibrazione | Calibrated |
| Tipi di allarme | LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Descrizione | 2 sonde (sonda per flacone e sonda 5/16 in. diam. x 3/4 in. lungh.) |
| Include | Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Interfaccia | USB |
| Vedi altri risultati |