Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Flip-Stick™
Codice prodotto. 11709735 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
±0.3 °C
±1 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11709735
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grazie al design multiuso pieghevole, rilevare i valori della sonda in qualsiasi posizione è facilissimo.
Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer with fold-out design makes taking probe readings in any position a snap.
  • Features °F/°C switch
  • Stainless-steel probe
  • Shockproof and drop-proof up to 5 ft.
  • Max/min temperature reading over any period
  • Wide temperature range cover most routine measurements
  • Position probe at any angle
  • Protect probe in fold-up position
  • 0.75 in. Display is easy to read
  • Rapid reading update—every second
  • HOLD switch freezes display to capture a temperature
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia).
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 11 x 0.6 pollici (28 x 1.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti, gas, campioni, reagenti, bagnomaria e semisolidi
Include Sonda in acciaio inox
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 4.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 11.4 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 2.4 once
Peso (sistema metrico) 68 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 pollici
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 11in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +572 °F
Temperature Range (Metric) -50° - +300 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.3 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 1.5 cm